Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC7 Ser358 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3216R-A750EA 881 EUR InStock
BOSSBS-3216R-A750
Anti-HDAC7 Ser358 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
HDAC7 is a member of the class II mammalian histone deacetylases, which plays an important role in modulating the eukaryotic chromatin structure. Human HDAC7 is composed of 912 amino acid residues. Although HDAC7 is localised mostly to the cell nucleus, it is also found in the cytoplasm, suggesting nucleo-cytoplasmic shuttling. The histone deacetylase activity of HDAC7 maps to a carboxy-terminal domain and is dependent on interaction with class I HDACs in the nucleus. It is an active component of different transcriptional corepressor complexes that can be recruited to specific promoter regions via interactions with a growing number of sequence specific transcriptional factors. HDAC7 catalyses removal of acetyl-groups from acetyl-lysines of histones and promotes compaction of chromatin in these regions, leading to the inhibition of gene transcription.

Type: Primary
Antigen: HDAC7 Ser358
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité