Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IKK gamma Ser31 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3228R-A750EA 881 EUR InStock
BOSSBS-3228R-A750
Anti-IKK gamma Ser31 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Pro inflammatory cytokines activate the transcription factor NF kappa B by stimulating the activity of a protein kinase that phosphorylates Ikappa B, an inhibitor of NF kappa B, at sites that trigger its ubiquitination and degradation. A large, cytokine responsive Ikappa B kinase (IKK) complex has been purified and the genes encoding 2 of its subunits have been cloned. These subunits, IKK alpha and Ikk beta, are protein kinases whose function is needed for NF kappa B activation by pro inflammatory stimuli. IKK is composed of similar amounts of IKK alpha, Ikk beta, which are differentially processed forms of a third subunit, IKK gamma. IKK gamma interacts preferentially with IKK beta and is required for the activation of the IKK complex.

Type: Primary
Antigen: IKK gamma Ser31
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité