Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NuMA Ser395 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3312R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-3312R-A680
Anti-NuMA Ser395 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
NuMA (Nuclear Mitotic Apparatus Protein) is an intranuclear protein and present in nucleus during interphase. At the onset of mitosis, it redistributes from the nucleus to two centrosomal structures that later will become part of the mitotic spindle pole. After anaphase, the protein redistributes from the spindle polar region into reforming nucleus. NuMA is an essential protein during mitosis for the terminal phases of chromosome separation and/or nuclear reassembly. Recently a study shows that NuMA is cleaved to a 180 to 200kDa during apoptosis.

Type: Primary
Antigen: NuMA Ser395
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité