Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLCG2 Tyr1217 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3338R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-3338R-A680
Anti-PLCG2 Tyr1217 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Enzymes of the phospholipase C family catalyse the hydrolysis of phospholipids to yield diacylglycerols and water soluble phosphorylated derivatives of the lipid head groups. A number of these enzymes have specificity for phosphoinositides. Of the phosphoinositide specific phospholipase C enzymes, C beta is regulated by heterotrimeric G protein coupled receptors, while the closely related C gamma 1 and C gamma 2 enzymes are controlled by receptor tyrosine kinases. The C gamma 1 and C gamma 2 enzymes are composed of phospholipase domains that flank regions of homology to noncatalytic domains of the SRC oncogene product, SH2 and SH3.

Type: Primary
Antigen: PLCG2 Tyr1217
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité