Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TORC2 Ser171 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3415R-A750EA 881 EUR InStock
BOSSBS-3415R-A750
Anti-TORC2 Ser171 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Transcriptional coactivator for CREB1 which activates transcription through both consensus and variant cAMP response element (CRE) sites. Acts as a coactivator, in the SIK/TORC signaling pathway, being active when dephosphorylated and acts independently of CREB1 'Ser-133' phosphorylation. Enhances the interaction of CREB1 with TAF4. Regulates gluconeogenesis as a component of the LKB1/AMPK/TORC2 signaling pathway. Regulates the expression of specific genes such as the steroidogenic gene, StAR. Potent coactivator of PPARGC1A and inducer of mitochondrial biogenesis in muscle cells. Also coactivator for TAX activation of the human T-cell leukaemia virus type 1 (HTLV-1) long terminal repeats (LTR).

Type: Primary
Antigen: TORC2 Ser171
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité