Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PEA15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3524R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3524R-A680
Anti-PEA15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
PED/PEA 15 (Phosphoprotein Enriched in Diabetes/Phosphoprotein Enriched in Astrocytes 15 kDa) is a widely expressed 15 kDa protein comprised of an N terminal region containing a canonical Death Effector Domain (DED) sequence and a nuclear export signal, and a C terminal region containing two serine phosphorylation sites. PED/PEA 15 has been implicated in the regulation of multiple cellular processes including apoptosis, integrin activation, and insulin sensitive glucose transport in insulin responsive cells. Phosphorylation of both serine 104 (a Protein Kinase C site) and serine 116 (a substrate of CaMKII and Akt) is required for PED/PEA 15 function.

Type: Primary
Antigen: PEA15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-130/130
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité