Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3699R-A750EA 864 EUR InStock
BOSSBS-3699R-A750
Anti-GPR15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
GPR15 is a probable chemokine receptor,its expression has been reported in CD4(+) T lymphocytes, alveolar macrophages, and the basal surface of the small intestinal epithelium. ESTs have been isolated from normal brain and kidney cancer libraries.This gene encodes a G protein-coupled receptor that acts as a chemokine receptor for human immunodeficiency virus type 1 and 2. The encoded protein localises to the cell membrane.

Type: Primary
Antigen: GPR15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/360
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité