Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Claudin 6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3754R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3754R-A750
Anti-Claudin 6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Claudin 6 is a multipass transmembrane protein in the Claudin family. Claudin 6 is expressed by epithelial cells where it participates in tissue development and the maintenance of tight junction integrity. Claudin 6 is also a global marker of definitive endoderm. Directly interacts with TJP1/ZO-1, TJP2/ZO-2 and TJP3/ZO-3.

Type: Primary
Antigen: Claudin 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 111-220/220
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité