Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3785R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3785R-A680
Anti-DRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Apoptosis is mediated by death domain containing adapter molecules and a caspase family of proteases. Certain serine/threonine protein kinases, such as ASK1 and RIP, are mediators of apoptosis. Two novel serine/threonine kinases that induce apoptosis were recently identified and designated DRAK1 and DRAK2 (for DAP kinase related apoptosis inducing protein kinases). DRAKs contain an N terminal kinase domain and a C terminal regulation domain. Overexpression of DRAK2 induces apoptosis. DRAKs have high sequence homology to DAP and ZIP kinases, and they represent a novel family of serine/threonine kinases, which mediates apoptosis through their catalytic activities. DRAK2 is located in nucleus and the messenger RNA was ubiquitously expressed in human tissues.

Type: Primary
Antigen: DRAK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 31-130/372
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité