Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lambda Light Chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3801R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3801R-A680
Anti-Lambda Light Chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
All five immunoglobulin classes share the same basic four polypeptide chain structure of two heavy-chains and two light chains. There are five heavy chain types, and two light-chain types (Kappa and Lambda) both having a molecular weight of 22.5kDa. Any heavy-chain type can associate with either light-chain type, but on any immunoglobulin molecule both light-chains are of the same type. Kappa and Lambda consist of a variable region and a constant region and can easily be differentiated by the antigenic properties of the constant region.

Type: Primary
Antigen: Lambda Light Chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 41-106/106
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité