Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYP24A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3899R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3899R-A750
Anti-CYP24A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Has a role in maintaining calcium homeostasis. catalyses the NADPH-dependent 24-hydroxylation of calcidiol (25-hydroxyvitamin D(3)) and calcitriol (1-alpha,25-dihydroxyvitamin D(3)). The enzyme can perform up to 6 rounds of hydroxylation of calcitriol leading to calcitroic acid. It also shows 23-hydroxylating activity leading to 1-alpha,25-dihydroxyvitamin D(3)-26,23-lactone as end product.

Type: Primary
Antigen: CYP24A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 351-450/514
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité