Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STXBP1/Munc18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3954R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3954R-A750
Anti-STXBP1/Munc18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Munc18 may participate in the regulation of synaptic vesicle docking and fusion, possibly through interaction with GTP binding proteins. It is essential for neurotransmission and binds syntaxin, a component of the synaptic vesicle fusion machinery probably in a 1:1 ratio. Munc18 can interact with syntaxins 1, 2, and 3 but not syntaxin 4. It may play a role in determining the specificity of intracellular fusion reactions.Mutations in Munc18 can result in accumulations of acetylcholine and paralytic phenotype suggestive of a neurotransmitter release defect. Two Munc18 isoforms have recently been identified. Munc18-1 has been shown to be primarily expressed in brain, while Munc18-2 is expressed in most tissues.

Type: Primary
Antigen: STXBP1/Munc18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 11-110/594
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité