Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG4D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4009R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4009R-A750
Anti-ATG4D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cysteine protease ATG4D: Cysteine protease required for the cytoplasm to vacuole transport (Cvt) and autophagy. Cleaves the C-terminal amino acid of ATG8 family proteins MAP1LC3 and GABARAPL2, to reveal a C-terminal glycine. Exposure of the glycine at the C-terminus is essential for ATG8 proteins conjugation to phosphatidylethanolamine (PE) and insertion to membranes, which is necessary for autophagy. Has also an activity of delipidating enzyme for the PE-conjugated forms. Cysteine protease ATG4D, mitochondrial: Plays a role as an autophagy regulator that links mitochondrial dysfunction with apoptosis. The mitochondrial import of ATG4D during cellular stress and differentiation may play important roles in the regulation of mitochondrial physiology, ROS, mitophagy and cell viability.

Type: Primary
Antigen: ATG4D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 381-474/474
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité