Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLCL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4151R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4151R-A750
Anti-PLCL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
PLCL1 is involved an inositol phospholipid based intracellular signaling cascade. Shows no PLC activity to phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and sphatidylinositol. Component in the dependent endocytosis process of GABA A receptor (By similarity). Regulates the turnover of receptors and thus contributes to the maintenance of GABA mediated synaptic inhibition. Its aberrant expression could contribute to the genesis and progression of lung carcinoma. Acts as an inhibitor of PPP1C.

Type: Primary
Antigen: PLCL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1001-1096/1096
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité