Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cullin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4209R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4209R-A750
Anti-Cullin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cullin 2 is a member of the family of human Cullin genes (CUL1, 2, 3, 4a, 4b and 5) homologous to the S. cerevisiae cdc53 gene. It is a component of E3 ubiquitin ligase complexes, including the inactive transcriptional elongation complex SIII, which mediates the ubiquitination of hypoxia-inducible factor (HIF). SIII is formed by three subunits: Elongin C, Elongin B and VHL. Cullin 2 may serve as a rigid scaffold in the complex and may contribute to catalysis through positioning of the substrate and the ubiquitin-conjugating enzyme.

Type: Primary
Antigen: Cullin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 365-745/745
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité