Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vesicle docking protein p115 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4258R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4258R-A750
Anti-Vesicle docking protein p115 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
General vesicular transport factor required for intercisternal transport in the Golgi stack; it is required for transcytotic fusion and/or subsequent binding of the vesicles to the target membrane. May well act as a vesicular anchor by interacting with the target membrane and holding the vesicular and target membranes in proximity (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Vesicle docking protein p115
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 501-600/962
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité