Anti-XPB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4260R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4260R-A680
Anti-XPB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ATP-dependent 3'-5' DNA helicase, component of the core-TFIIH basal transcription factor, involved in nucleotide excision repair (NER) of DNA and, when complexed to CAK, in RNA transcription by RNA polymerase II. Acts by opening DNA either around the RNA transcription start site or the DNA damage.
Type: Primary
Antigen: XPB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 601-700/782
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité