Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELAC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4276R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4276R-A750
Anti-ELAC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ELAC2 is a zinc phosphodiesterase which displays some tRNA 3' processing endonuclease activity. It is thought to be involved in tRNA maturation, acting by removing a 3' trailer from precursor tRNA. ELAC2 also interacts with activated Smad family member 2 (Smad2) and its nuclear partner forkhead box H1 (also known as FAST-1), and reduced expression can suppress transforming growth factor-beta induced growth arrest. Mutations in this gene result in an increased risk of prostate cancer. A number of allelic variants have been investigated in hereditary prostate cancer.

Type: Primary
Antigen: ELAC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 88-190/826
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité