Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4625R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4625R-A750
Anti-CK12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cytokeratin 12 is a member of the intermediate filament family of proteins and is a heterotetramer of two type I and two type II keratins. Keratin 3 is specifically expressed in the corneal epithelium with family member KRT12. Cytokeratin 12 encodes the type I intermediate filament chain keratin 12, expressed in corneal epithelia. Defects in KRT3 and KRT12 are a cause of Meesmann corneal dystrophy (MCD), an autosomal dominant disease that causes fragility of the anterior corneal epithelium. Symptoms occur in adulthood and include rupture of the corneal microcysts that may lead to photophobia, contact lens intolerance and intermittent diminution of visual acuity. Defects in KRT12 are a cause of juvenile epithelial corneal dystrophy of Meesmann (MCD).

Type: Primary
Antigen: CK12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/494
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité