Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PFKFB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5005R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5005R-A680
Anti-PFKFB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
PFKFB2 is involved in both the synthesis and degradation of fructose-2,6-bisphosphate, a regulatory molecule that controls glycolysis in eukaryotes. It has a 6-phosphofructo-2-kinase activity that catalyses the synthesis of fructose-2,6-bisphosphate, and a fructose-2,6-biphosphatase activity that catalyses the degradation of fructose-2,6-bisphosphate. PFKFB2 regulates fructose-2,6-bisphosphate levels in the heart, while a related enzyme encoded by a different gene regulates fructose-2,6-bisphosphate levels in the liver and muscle. This enzyme functions as a homodimer. There are two named isoforms.

Type: Primary
Antigen: PFKFB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/505
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité