Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5036R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5036R-A750
Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Apolipoprotein C-II (apoCII) is in found in chylomicrons (large lipoprotein particles absorbed from the gastrointestinal tract) and VLDL (large lipoproteins that are broken down to eventually form LDL). ApoCII activates the enzyme lipoprotein lipase, which hydrolyses triglycerides and thus provides free fatty acids for cells.

Type: Primary
Antigen: APOC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 23-97/101
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité