Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LSP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5154R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5154R-A680
Anti-LSP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May play a role in mediating neutrophil activation and chemotaxis. This gene encodes an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Type: Primary
Antigen: LSP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 241-339/339
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité