Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E4EBP1 Ser112 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5337R-A750EA 885 EUR InStock
BOSSBS-5337R-A750
Anti-E4EBP1 Ser112 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Regulates eIF4E activity by preventing its assembly into the eIF4F complex: hypophosphorylated form competes with EIF4G1/EIF4G3 and strongly binds to EIF4E, leading to repress translation. Mediates the regulation of protein translation by hormones, growth factors and other stimuli that signal through the MAP kinase and mTORC1 pathways.

Type: Primary
Antigen: E4EBP1 Ser112
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité