Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E4G1 Ser1238 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5347R-A680EA 885 EUR InStock
BOSSBS-5347R-A680
Anti-E4G1 Ser1238 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a component of the multi-subunit protein complex EIF4F. This complex facilitates the recruitment of mRNA to the ribosome, which is a rate-limiting step during the initiation phase of protein synthesis. The recognition of the mRNA cap and the ATP-dependent unwinding of 5'-terminal secondary structure is catalysed by factors in this complex. The subunit encoded by this gene is a large scaffolding protein that contains binding sites for other members of the EIF4F complex. A domain at its N-terminus can also interact with the poly(A)-binding protein, which may mediate the circularization of mRNA during translation. Alternative splicing results in multiple transcript variants, some of which are derived from alternative promoter usage.

Type: Primary
Antigen: E4G1 Ser1238
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité