Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-1R1 Tyr496 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5394R-A680EA 885 EUR InStock
BOSSBS-5394R-A680
Anti-IL-1R1 Tyr496 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Receptor for IL1A, IL1B and IL1RN. After binding to interleukin-1 associates with the corecptor IL1RAP to form the high affinity interleukin-1 receptor complex which mediates interleukin-1-dependent activation of NF-kappa-B, MAPK and other pathways. Signaling involves the recruitment of adapter molecules such as TOLLIP, MYD88, and IRAK1 or IRAK2 via the respective TIR domains of the receptor/coreceptor subunits. Binds ligands with comparable affinity and binding of antagonist IL1RN prevents association with IL1RAP to form a signaling complex.

Type: Primary
Antigen: IL-1R1 Tyr496
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité