Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-c-Jun Thr239 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5460R-A750EA 885 EUR InStock
BOSSBS-5460R-A750
Anti-c-Jun Thr239 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The human protooncogene JUN is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17, and it encodes a protein which is highly homologous to the viral protein. cJun (previously known as the Fos binding protein p39) and c Fos form a complex in the nucleus. AP 1 (activating protein 1) is a collective term referring to these dimeric transcription factors composed of Jun, Fos or ATF subunits that bind to a common DNA site, the AP1 binding site. AP 1 proteins, mostly the Jun group, regulate the expression and function of cell cycle regulators such as Cyclin D1, p53, p21 (cip1/waf1), p19 (ARF) and p16. Fos and Jun proto oncogene expression is induced transiently by a variety of extracellular stimuli associated with mitogenesis, differentiation processes or depolarisation of neurons. JUN has been mapped to 1p32 to p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.

Type: Primary
Antigen: c-Jun Thr239
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité