Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDEL1 Ser242 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5523R-A680EA 885 EUR InStock
BOSSBS-5523R-A680
Anti-NDEL1 Ser242 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Required for organisation of the cellular microtubule array and microtubule anchoring at the centrosome. May regulate microtubule organisation at least in part by targeting the microtubule severing protein KATNA1 to the centrosome. Also positively regulates the activity of the minus-end directed microtubule motor protein dynein. May enhance dynein-mediated microtubule sliding by targeting dynein to the microtubule plus ends. Required for several dynein- and microtubule-dependent processes such as the maintenance of Golgi integrity, the centripetal motion of secretory vesicles and the coupling of the nucleus and centrosome. Also required during brain development for the migration of newly formed neurons from the ventricular/subventricular zone toward the cortical plate. Plays a role, together with DISC1, in the regulation of neurite outgrowth. Required for mitosis in some cell types but appears to be dispensible for mitosis in cortical neuronal progenitors, which instead requires NDE1. Facilitates the polymerization of neurofilaments from the individual subunits NEFH and NEFL.

Type: Primary
Antigen: NDEL1 Ser242
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité