Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Paxillin Ser178 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5550R-A680EA 885 EUR InStock
BOSSBS-5550R-A680
Anti-Paxillin Ser178 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Paxillin is a 64 kDa cytoskeletal adapter protein involved in organisation and function of focal adhesions, which are critical to cell adhesion and migration. This in turn plays a role in a wide variety of processes including embryogenesis, organogenesis, wound repair, inflammation and cancer. Paxillin contains LD motifs, LIM domains, SH3 and SH2 binding domains that serve as docking sites for cytoskeletal proteins, tyrosine kinases (e.g., FAK, Pyk 2, Src), serine/threonine kinases, GTPase activating proteins and other adaptor proteins (e.g., Actin, Vinculin, Crk).

Type: Primary
Antigen: Paxillin Ser178
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité