Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SP17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5754R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5754R-A750
Anti-SP17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
SP17 is a protein present at the cell surface. The N-terminus has sequence similarity to human cAMP-dependent protein kinase A (PKA) type II alpha regulatory subunit (RIIa) while the C-terminus has an IQ calmodulin-binding motif. The central portion of the protein has carbohydrate binding motifs and likely functions in cell-cell adhesion. The protein was initially characterised by its involvement in the binding of sperm to the zona pellucida of the oocyte. Recent studies indicate that it is also involved in additional cell-cell adhesion functions such as immune cell migration and metastasis. A retrotransposed pseudogene is present on chromosome 10q22.

Type: Primary
Antigen: SP17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/151
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité