Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGFB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0067R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-0067R-A680
Anti-NGFB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Nerve growth factor is important for the development and maintenance of the sympathetic and sensory nervous systems. Extracellular ligand for the NTRK1 and NGFR receptors, activates cellular signaling cascades through those receptor tyrosine kinase to regulate neuronal proliferation, differentiation and survival. Inhibits metalloproteinase dependent proteolysis of platelet glycoprotein VI (PubMed:20164177).

Type: Primary
Antigen: Beta-nerve growth factor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-220/241
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité