Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOCS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0113R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0113R-A750
Anti-SOCS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
SOCS family proteins form part of a classical negative feedback system that regulates cytokine signal transduction. SOCS1 is involved in negative regulation of cytokines that signal through the JAK/STAT3 pathway. Through binding to JAKs, inhibits their kinase activity. In vitro, also suppresses Tec protein-tyrosine activity. Appears to be a major regulator of signaling by interleukin 6 (IL6) and leukemia inhibitory factor (LIF). Regulates interferon-gamma mediated sensory neuron survival (By similarity). Probable substrate recognition component of an ECS (Elongin BC-CUL2/5-SOCS-box protein) E3 ubiquitin ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. Seems to recognize JAK2. SOCS1 appears to be a negative regulator in IGF1R signaling pathway.

Type: Primary
Antigen: SOCS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:121-211/211
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité