Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Protein A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0362R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0362R-A680
Anti-Protein A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Protein A is a 40-60 kDa surface protein originally found in the cell wall of the bacteria Staphylococcus aureus (SPA). SPA binds proteins from many of mammalian species, most notably IgGs, and helps inhibit phagocytic engulfment and acts as an immunological disguise via this type of interaction, thus the bacteria will disrupts opsonisation and phagocytosis. SPA is known to bind with Fc region of immunoglobulins preferentially through interaction with the VH3 variable region of the heavy chain. SPA has been shown to bind with high affinity to human IgG1 and IgG2 as well as mouse IgG2a and IgG2b, whereas bind with moderate affinity to human IgM, IgA and IgE as well as mouse IgG3 and IgG1. SPA is often produced in E. coli and is practically coupled to other molecules such as enzymes, biotin, radioactive iodine for use in immunology and other biological research. SPA is also immobilised onto solid supports such as agarose beads for total IgG purifying or interest protein or protein complex identifying in immunoprecipitation studies.

Type: Primary
Antigen: Protein A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité