Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD147 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0684R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-0684R-A680
Anti-CD147 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays an important role in targeting the monocarboxylate transporters SLC16A1, SLC16A3 and SLC16A8 to the plasma membrane. Plays pivotal roles in spermatogenesis, embryo implantation, neural network formation and tumor progression. Stimulates adjacent fibroblasts to produce matrix metalloproteinases (MMPS). Seems to be a receptor for oligomannosidic glycans. In vitro, promotes outgrowth of astrocytic processes.

Type: Primary
Antigen: CD147
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-385/385
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité