Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLP-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0841R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0841R-A680
Anti-GLP-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Glucagon plays a key role in glucose metabolism and homeostasis. Regulates blood glucose by increasing gluconeogenesis and decreasing glycolysis. A counterregulatory hormone of insulin, raises plasma glucose levels in response to insulin-induced hypoglycemia. Plays an important role in initiating and maintaining hyperglycemic conditions in diabetes. GLP-1 is a potent stimulator of glucose-dependent insulin release. Play important roles on gastric motility and the suppression of plasma glucagon levels. May be involved in the suppression of satiety and stimulation of glucose disposal in peripheral tissues, independent of the actions of insulin. Have growth-promoting activities on intestinal epithelium. May also regulate the hypothalamic pituitary axis (HPA) via effects on LH, TSH, CRH, oxytocin, and vasopressin secretion. Increases islet mass through stimulation of islet neogenesis and pancreatic beta cell proliferation. Inhibits beta cell apoptosis. GLP-2 stimulates intestinal growth and up-regulates villus height in the small intestine, concomitant with increased crypt cell proliferation and decreased enterocyte apoptosis. The gastrointestinal tract, from the stomach to the colon is the principal target for GLP-2 action. Plays a key role in nutrient homeostasis, enhancing nutrient assimilation through enhanced gastrointestinal function, as well as increasing nutrient disposal. Stimulates intestinal glucose transport and decreases mucosal permeability. Oxyntomodulin significantly reduces food intake. Inhibits gastric emptying in humans. Suppression of gastric emptying may lead to increased gastric distension, which may contribute to satiety by causing a sensation of fullness. Glicentin may modulate gastric acid secretion and the gastro-pyloro-duodenal activity. May play an important role in intestinal mucosal growth in the early period of life.

Type: Primary
Antigen: GLP-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 146-178/180
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité