Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0923R-A750EA 864 EUR InStock
BOSSBS-0923R-A750
Anti-PDX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Activates insulin and somatostatin gene transcription. Key regulator of islet peptide hormone expression but also responsible for the development of the pancreas, most probably by determining maturation and differentiation of common pancreatic precursor cells in the developing gut. As part of a PDX1:PBX1b:MEIS2b complex in pancreatic acinar cells is involved in the transcriptional activation of the ELA1 enhancer; the complex binds to the enhancer B element and cooperates with the transcription factor 1 complex (PTF1) bound to the enhancer A element. Binds the DNA sequence 5'-CC[CT]TAATGGG-3'.

Type: Primary
Antigen: PDX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 188-284/284
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité