Anti-Connexin-40 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1050R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-1050R-A680
Anti-Connexin-40 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
One gap junction consists of a cluster of closely packed pairs of transmembrane channels, the connexons, through which materials of low MW diffuse from one cell to a neighboring cell.
Type: Primary
Antigen: Connexin-40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-358/358
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité