Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1306R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-1306R-A680
Anti-PARK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Protein deglycase that repairs methylglyoxal- and glyoxal-glycated amino acids and proteins, and releases repaired proteins and lactate or glycolate, respectively. Deglycates cysteines, arginines and lysines residues in proteins, and thus reactivates these proteins by reversing glycation by glyoxals. Acts on early glycation intermediates (hemithioacetals and aminocarbinols), preventing the formation of advanced glycation endproducts (AGE) (PubMed:25416785). Plays an important role in cell protection against oxidative stress and cell death acting as oxidative stress sensor and redox-sensitive chaperone and protease; functions probably related to its primary function (PubMed:17015834, PubMed:20304780, PubMed:18711745, PubMed:12796482, PubMed:19229105, PubMed:25416785). It is involved in neuroprotective mechanisms like the stabilisation of NFE2L2 and PINK1 proteins, male fertility as a positive regulator of androgen signaling pathway as well as cell growth and transformation through, for instance, the modulation of NF-kappa-B signaling pathway (PubMed:12612053, PubMed:15502874, PubMed:14749723, PubMed:17015834, PubMed:21097510, PubMed:18711745). Its involvement in protein repair could also explain other unrelated functions. Eliminates hydrogen peroxide and protects cells against hydrogen peroxide-induced cell death (PubMed:16390825). Required for correct mitochondrial morphology and function as well as for autophagy of dysfunctional mitochondria (PubMed:19229105, PubMed:16632486). Plays a role in regulating expression or stability of the mitochondrial uncoupling proteins SLC25A14 and SLC25A27 in dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta and attenuates the oxidative stress induced by calcium entry into the neurons via L-type channels during pacemaking (PubMed:18711745). Regulates astrocyte inflammatory responses, may modulate lipid rafts-dependent endocytosis in astrocytes and neuronal cells (PubMed:23847046).

Type: Primary
Antigen: PARK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-189/189
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité