Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Integrin Alpha V + Beta 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1310R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-1310R-A680
Anti-Integrin Alpha V + Beta 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ITAGV encodes integrin alpha chain V. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. The I-domain containing integrin alpha V undergoes post-translational cleavage to yield disulfide-linked heavy and light chains, that combine with multiple integrin beta chains to form different integrins. Among the known associating beta chains (beta chains 1,3,5,6, and 8; 'ITGB1', 'ITGB3', 'ITGB5', 'ITGB6', and 'ITGB8'), each can interact with extracellular matrix ligands; the alpha V beta 3 integrin, perhaps the most studied of these, is referred to as the Vitronectin receptor (VNR). In addition to adhesion, many integrins are known to facilitate signal transduction. The ITGB3 protein product is the integrin beta chain beta 3. Integrins are integral cell-surface proteins composed of an alpha chain and a beta chain. A given chain may combine with multiple partners resulting in different integrins. Integrin beta 3 is found along with the alpha IIb chain in platelets. Integrins are known to participate in cell adhesion as well as cell-surface mediated signalling.

Type: Primary
Antigen: Integrin Alpha V + Beta 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité