Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG4B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1384R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1384R-CY5.5
Anti-ATG4B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Cysteine protease required for the cytoplasm to vacuole transport (Cvt) and autophagy. Cleaves the C-terminal amino acid of ATG8 family proteins MAP1LC3, GABARAPL1, GABARAPL2 and GABARAP, to reveal a C-terminal glycine. Exposure of the glycine at the C-terminus is essential for ATG8 proteins conjugation to phosphatidylethanolamine (PE) and insertion to membranes, which is necessary for autophagy. Has also an activity of delipidating enzyme for the PE-conjugated forms.

Type: Primary
Antigen: ATG4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 85-200/392
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité