Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1391R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1391R-CY5.5
Anti-CHK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase which is required for checkpoint-mediated cell cycle arrest, activation of DNA repair and apoptosis in response to the presence of DNA double-strand breaks. May also negatively regulate cell cycle progression during unperturbed cell cycles. Following activation, phosphorylates numerous effectors preferentially at the consensus sequence [L-X-R-X-X-S/T]. Regulates cell cycle checkpoint arrest through phosphorylation of CDC25A, CDC25B and CDC25C, inhibiting their activity. Inhibition of CDC25 phosphatase activity leads to increased inhibitory tyrosine phosphorylation of CDK-cyclin complexes and blocks cell cycle progression. May also phosphorylate NEK6 which is involved in G2/M cell cycle arrest. Regulates DNA repair through phosphorylation of BRCA2, enhancing the association of RAD51 with chromatin which promotes DNA repair by homologous recombination. Also stimulates the transcription of genes involved in DNA repair (including BRCA2) through the phosphorylation and activation of the transcription factor FOXM1. Regulates apoptosis through the phosphorylation of p53/TP53, MDM4 and PML. Phosphorylation of p53/TP53 at 'Ser-20' by CHEK2 may alleviate inhibition by MDM2, leading to accumulation of active p53/TP53. Phosphorylation of MDM4 may also reduce degradation of p53/TP53. Also controls the transcription of pro-apoptotic genes through phosphorylation of the transcription factor E2F1. Tumor suppressor, it may also have a DNA damage-independent function in mitotic spindle assembly by phosphorylating BRCA1. Its absence may be a cause of the chromosomal instability observed in some cancer cells.

Type: Primary
Antigen: CHK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 101-250/586
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité