Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1407R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1407R-CY3
Anti-H-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Required for activity of the Ah (dioxin) receptor. This protein is required for the ligand-binding subunit to translocate from the cytosol to the nucleus after ligand binding. The complex then initiates transcription of genes involved in the activation of PAH procarcinogens. The heterodimer with HIF1A or EPAS1/HIF2A functions as a transcriptional regulator of the adaptive response to hypoxia.

Type: Primary
Antigen: H-1 beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 681-789/789
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité