Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MRP5/ABCC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1437R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1437R-CY7
Anti-MRP5/ABCC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
MRP5 (190-200 kDa) is closely related to MRP4, both lacking the first five membrane spanning regions. MRP5 is a GS-X multi specific organic anion pump (nucleotide analogs). MRP5 may transport DNP-GS and may be inhibited by certain inhibitors of organic anion transport (sulfinpyrazone). MRP5 may also transport organic anions with the anionic moiety of phosphate/phosphonate group, a function which provides the ability to resist against anti cancer drugs 6-MP and thioguanine as well as the anti-HIV drug PMEA.

Type: Primary
Antigen: MRP5/ABCC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 61-180/1436
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité