Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Arfaptin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1442R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1442R-CY7
Anti-Arfaptin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
ARFIP2 is a ubiquitously expressed protein implicated in mediating cross talk between RAC and ARF small GTPases. It has been shown that ARFIP2 binds specifically to GTP-bound ARF1 and ARF6, but binds to Rac-GTP and Rac-GDP with similar affinities. The X-ray structure of arfaptin reveals an elongated, crescent-shaped dimer of 3-helix coiled-coils. Structures of arfaptin with Rac bound to either GDP or the slowly hydrolysable analog GMPPNP show that the switch regions adopt similar conformations in both complexes.

Type: Primary
Antigen: Arfaptin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 221-341/341
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité