Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cathepsin L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1508R-A750EA 864 EUR InStock
BOSSBS-1508R-A750
Anti-Cathepsin L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a lysosomal cysteine proteinase that plays a major role in intracellular protein catabolism. Its substrates include collagen and elastin, as well as alpha-1 protease inhibitor, a major controlling element of neutrophil elastase activity. The encoded protein has been implicated in several pathologic processes, including myofibril necrosis in myopathies and in myocardial ischemia, and in the renal tubular response to proteinuria. This protein, which is a member of the peptidase C1 family, is a dimer composed of disulfide-linked heavy and light chains, both produced from a single protein precursor. At least two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: Cathepsin L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 71-170/334
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité