Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERK1 (Thr203/Tyr205) + ERK2 (Thr183/Tyr185) Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1522R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-1522R-A680
Anti-ERK1 (Thr203/Tyr205) + ERK2 (Thr183/Tyr185) Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Acts as a transcriptional repressor. Binds to a [GC]AAA[GC] consensus sequence. Repress the expression of interferon gamma-induced genes. Seems to bind to the promoter of CCL5, DMP1, IFIH1, IFITM1, IRF7, IRF9, LAMP3, OAS1, OAS2, OAS3 and STAT1. Transcriptional activity is independent of kinase activity (By similarity).

Type: Primary
Antigen: ERK1 (Thr203/Tyr205) + ERK2 (Thr183/Tyr185)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité