Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATRN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1528R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1528R-CY5.5
Anti-ATRN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Attractin is a serum glycoprotein of 175 kDaand found in both membrane-bound and secreted forms as a result of alternative splicing. Both the secreted and membrane-bound forms of attractin may be involved in the development and maintenance of the central nervous system. Membrane-bound attractin is a co-receptor for Agouti, antagonist of melanocortin-1 receptor. Secreted attractin, expressed by activated T lymphocytes and modulates interactions between T cells and monocytes/macrophages, was examined as a potential marker of immune activity. Attractinmay be a component of a pathway for regulated protein turnover that also involves mahogunin, a wide-expressed E3 ubiquitinligase found at particularly high levels in the brain. Attractinwas considered as an extracellular target amenable for the development of obesity-regulating drugs, also.

Type: Primary
Antigen: ATRN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 751-850/1429
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité