Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1567R-CY7EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1567R-CY7
Anti-RAMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Transports the calcitonin gene-related peptide type 1 receptor (CALCRL) to the plasma membrane. Acts as a receptor for calcitonin-gene-related peptide (CGRP) together with CALCRL.

Type: Primary
Antigen: RAMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 118-148/148
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité