Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1570R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1570R-CY7
Anti-APOH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Binds to various kinds of negatively charged substances such as heparin, phospholipids, and dextran sulfate. May prevent activation of the intrinsic blood coagulation cascade by binding to phospholipids on the surface of damaged cells.

Type: Primary
Antigen: APOH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 281-345/345
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité