Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Parafibromin Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1597R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-1597R-HRP
Anti-Parafibromin Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Anticorps
The HRPT2 gene product, parafibromin, is a tumor suppressor protein that is part of the human Paf1 complex. The yeast counterpart to this complex is part of the RNA polymerase II complex as well, and is important for histone modification and connections to posttranscriptional events. Human parafibromin also associates with the RNA polymerase II large subunit.

Type: Primary
Antigen: Parafibromin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 61-160/531
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité