Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Calpain 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1599R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1599R-CY5
Anti-Calpain 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Calpain, and m calpain, also known as Calpain 2, are intracellular, calcium dependent cysteine proteases. Mu calpain has a micromolar sensitivity (thus the mu) as compared to the millimolar calcium sensitivity of m calpain. Both Calpains 1 and 2 are composed of an 80 kD subunit and a 30 kD subunit. Whereas the 30 kDa subunit is shared by both enzymes, the larger catalytic subunits are different and exhibit the distinct Ca++ requirements that are suggested by their names. The calpains have papain like activity, thus the pain nomenclature. Both Calpain 1 and Calpain 2 are ubiquitously expressed, and are countered by the endogenous calpain inhibitor, calpastatin. Other calpain family members (calpain 94, ncl2, ncl3, etc) have more limited tissue distribution, and perhaps different functions. The calpain family members consist of a common small subunit (Calpain 4), and a large variable subunit. It is not clear that all calpains contain a small subunit. Domains in the large subunit include the amino terminal domain I, the proteinase domain II, domain III, and the EF hand domain IV. The calpains appear to serve multiple physiological roles, and ideas concerning the functions of these enzymes are in a state of rapid flux.

Type: Primary
Antigen: Calpain 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 301-400/700
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité